Läs mer
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ Protein A-harts med hög kapacitet
Produktkod. 17767473
Change view
Kvantitet:
100 mL
2 plattor
25 mL
5 kolonner
5 mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17767473 100 mL
17747473 5 mL
17757473 25 mL
31034547 2 plattor
31034607 5 kolonner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17767473 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A53034
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
MabCaptureC Högkapacitetsprotein A-spinnkolonner erbjuder en snabb, färdig metod för att fånga monoklonala antikroppar (mAbs) och rekombinanta Fc-märkta fusionsproteiner.
GoPure MabCaptureC Screeningplattor, 96-brunnar, 50 μl, innehåller MabCaptureC högkapacitets protein A-harts, ett högpresterande kromatografiharts för att fånga monoklonala antikroppar (mAbs) och rekombinanta Fc-märkta fusionsproteiner. Den ger hög specifik bindningskapacitet och förbättrade alkaliska stabilitetsegenskaper under rena förhållanden på plats (CIP), för mer robust rening och resinregenerering. Dessa färdiga, 96-brunns spinnplattor erbjuder ett högkapacitetsformat för snabb antikroppsrening, screening och utvärdering av flera tillstånd i ett enda plattexperiment.
Egenskaper hos MabCaptureC högkapacitets protein A-harts
  • Hög bindningskapacitet—60 mg hIgG/ml vid 5-minuters uppehåll (80 mg/ml vid 10-minuters uppehåll)
  • Alkalisk stabilitet—konstruerad för att tåla vanliga SIP-procedurer med 0,2 M NaOH, vilket möjliggör effektiv rengöring av kromatografihartset och förbättrar produktkvaliteten
  • Råmaterial utan animaliska komponenter
  • Mångsidighet—: ren antikropp eller Fc-fusionsproteinpreparat från cellkultursupernatant, serum eller ascites
  • Stabilitet—högaffinitet Protein A är säkert immobiliserat till hög renhet av agaros för att förhindra lakning av ligand, målantikropp eller basstöd
  • Flexibelt— tillgängligt i flera format, inklusive bulk-lösresin, spinnkolonner och 96-brunns spinnplattor
Protein A-liganden, som produceras i jäst, immobiliseras på en styv och jämnt stor agarosepärla med en genomsnittlig partikelstorlek på 75 μm. Partikelstorlekens jämnhet ger i sin tur överlägsna prestandaegenskaper jämfört med traditionella hartser.
MabCaptureC Högkapacitetsprotein A-harts, alkalistabilt, är lämpligt för rening av mAbs samt en delpopulation av scFv och Fab-fragment som innehåller en VH3-domän.
Tillgängliga format
  • Resin-slurries—10 ml, 50 ml och 200 ml 50% slurry
  • Spinnkolonner—10 ml spinkolonner innehållande 1 ml sedimenterad harts, tillförda med 5 ml 20% slurry
  • GoPure 96-brunns spinnplattor—96-brunnar spinnplattor med 20 μl eller 50 μl sedimenterad harts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Högkapacitets protein A-harts
Kolumntyp Agaroseharts, Affinitet
Formatera Flaska
Stationär fas Protein A
Bindande kapacitet 60 mg hIgG/ml vid 5 min uppehåll (80 mg/ml vid 10 minuters uppehåll)
Typ av stöd Tvärbunden agaros
Formulering 50 % slurry
Beskrivning Protein A-harts med hög kapacitet, alkaliskt stabil
Innehåll och lagring 100 ml resin tillhandahålls som en 200 ml 50% slurry. Vid mottagning handlar du på 4 °C.
Kvantitet 100 mL