Läs mer
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ Protein A-harts med hög kapacitet
Descrizione
GoPure MabCaptureC Screeningplattor, 96-brunnar, 50 μl, innehåller MabCaptureC högkapacitets protein A-harts, ett högpresterande kromatografiharts för att fånga monoklonala antikroppar (mAbs) och rekombinanta Fc-märkta fusionsproteiner. Den ger hög specifik bindningskapacitet och förbättrade alkaliska stabilitetsegenskaper under rena förhållanden på plats (CIP), för mer robust rening och resinregenerering. Dessa färdiga, 96-brunns spinnplattor erbjuder ett högkapacitetsformat för snabb antikroppsrening, screening och utvärdering av flera tillstånd i ett enda plattexperiment.
Egenskaper hos MabCaptureC högkapacitets protein A-harts
- Hög bindningskapacitet—60 mg hIgG/ml vid 5-minuters uppehåll (80 mg/ml vid 10-minuters uppehåll)
- Alkalisk stabilitet—konstruerad för att tåla vanliga SIP-procedurer med 0,2 M NaOH, vilket möjliggör effektiv rengöring av kromatografihartset och förbättrar produktkvaliteten
- Råmaterial utan animaliska komponenter
- Mångsidighet—: ren antikropp eller Fc-fusionsproteinpreparat från cellkultursupernatant, serum eller ascites
- Stabilitet—högaffinitet Protein A är säkert immobiliserat till hög renhet av agaros för att förhindra lakning av ligand, målantikropp eller basstöd
- Flexibelt— tillgängligt i flera format, inklusive bulk-lösresin, spinnkolonner och 96-brunns spinnplattor
Protein A-liganden, som produceras i jäst, immobiliseras på en styv och jämnt stor agarosepärla med en genomsnittlig partikelstorlek på 75 μm. Partikelstorlekens jämnhet ger i sin tur överlägsna prestandaegenskaper jämfört med traditionella hartser.
MabCaptureC Högkapacitetsprotein A-harts, alkalistabilt, är lämpligt för rening av mAbs samt en delpopulation av scFv och Fab-fragment som innehåller en VH3-domän.
Tillgängliga format
- Resin-slurries—10 ml, 50 ml och 200 ml 50% slurry
- Spinnkolonner—10 ml spinkolonner innehållande 1 ml sedimenterad harts, tillförda med 5 ml 20% slurry
- GoPure 96-brunns spinnplattor—96-brunnar spinnplattor med 20 μl eller 50 μl sedimenterad harts
Specifica
Specifica
| Produkttyp | Spinnkolonn |
| Kolumntyp | Agaroseharts, Affinitet |
| Formatera | Spinnkolonn |
| Stationär fas | Protein A |
| Kvantitet | 5 kolonner |
| Frakt skick | Våt is |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.