Läs mer
Thermo Scientific™ MabCaptureC Affinitetsmatrix
Produktkod. 30019838 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
250 mL
1 L
5 L
10 L
Produktkod. 30019838
Brand: Thermo Scientific™ 196366201L
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ MabCaptureC Affinity Matrix är ett agarosbaserat protein A-kromatografiharts med hög bindningskapacitet med en rProtein A-ligand producerad i jäst.
MabCaptureC Affinity Matrix är ett agarosbaserat protein A-kromatografiharts med hög bindningskapacitet med en rProtein A-ligand producerad i jäst. Det konstruerade rProtein A binder vid CH2-CH3-gränssnittet av Fc-regionen av IgGs och visar korsbindning till VH3-domänen av IgGs.
MabCaptureC™ Affinity Matrix är lämplig för rening av monoklonala antikroppar. rProtein A-liganden är immobiliserad på en starkt tvärbunden och enhetlig storlek agarosbaserad pärla med en genomsnittlig partikelstorlek på 75μ m. Den enhetliga partikelstorleken ger överlägsna prestandaegenskaper jämfört med traditionella protein A-hartser.
Funktioner av MabCaptureC™ Affinitetsmatris inkluderar:
  • Hög dynamisk bindningskapacitet för mAbs av> 50 g/L vid 4,8 min uppehållstid
  • Rening av mAbs och en subpopulation av scFv och Fab-fragment innehållande VH3-bindande domäner
  • Rengör och desinficera med vanliga natriumhydroxidmedel för kromatografiprodukter
  • Utmärkt skalbarhet
  • Icke-animaliskt härledd
Huvudegenskaper
  • Matris: agarosbaserad, epoxidaktiverad
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 75± 10μ m
  • Ligand: rekombinant C-domän av protein A
  • Ligandkopplingsmetod: epoxidkoppling
  • Bindningskapacitet:> 50 g IgG/L harts vid 4,8 min uppehållstid och 10 % genombrott
  • Elueringsbetingelser: 0,1 M glycin pH 3,0, eller –20 100 mM natriumcitrat eller acetat, pH 3,0
  • Rengöringsvillkor: 0,2 M natriumhydroxid i 15 minuter varje cykel
  • Drifttryck:≤ 3 bar
  • Tryckflöde:> 500 cm/h vid 3 bar i en 2,6 x 20 cm kolonn
  • Formuleringsbuffert: 20% (v/v) etanol
För processutveckling och hartsscreening, MabCaptureC™ finns även i följande format:
  • MabCaptureC™ MiniChrom Kolonn, 1 ml (kat. nr. 5943662001)
  • MabCaptureC™ MiniChrom Kolumn för processutveckling, 5 mL (5943662005)
  • MabCaptureC™ RoboColumn, 200μ L (5943662200)
  • MabCaptureC™ RoboColumn, 600μ L (5943662600)
Specifikationer
Produkttyp Affinitetsmatrix
Bindande kapacitet >50 g IgG/L
Ligand Konstruerad rProtein A
Matris Agarosbaserad, epoxidaktiverad
Partikelstorlek 75± 10μ m
Mål CH2-CH3-gränssnitt Fc-region
Formulering Suspension i 20% etanol
För användning med (applikation) Monoklonal antikroppsrening
Kvantitet 1 L
Form Agarospärla
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.