Beskrivning
MabCaptureC Affinity Matrix är ett agarosbaserat protein A-kromatografiharts med hög bindningskapacitet med en rProtein A-ligand producerad i jäst. Det konstruerade rProtein A binder vid CH2-CH3-gränssnittet av Fc-regionen av IgGs och visar korsbindning till VH3-domänen av IgGs.
MabCaptureC™ Affinity Matrix är lämplig för rening av monoklonala antikroppar. rProtein A-liganden är immobiliserad på en starkt tvärbunden och enhetlig storlek agarosbaserad pärla med en genomsnittlig partikelstorlek på 75μ m. Den enhetliga partikelstorleken ger överlägsna prestandaegenskaper jämfört med traditionella protein A-hartser.
Funktioner av MabCaptureC™ Affinitetsmatris inkluderar:
- Hög dynamisk bindningskapacitet för mAbs av> 50 g/L vid 4,8 min uppehållstid
- Rening av mAbs och en subpopulation av scFv och Fab-fragment innehållande VH3-bindande domäner
- Rengör och desinficera med vanliga natriumhydroxidmedel för kromatografiprodukter
- Utmärkt skalbarhet
- Icke-animaliskt härledd
Huvudegenskaper
- Matris: agarosbaserad, epoxidaktiverad
- Genomsnittlig partikelstorlek: 75± 10μ m
- Ligand: rekombinant C-domän av protein A
- Ligandkopplingsmetod: epoxidkoppling
- Bindningskapacitet:> 50 g IgG/L harts vid 4,8 min uppehållstid och 10 % genombrott
- Elueringsbetingelser: 0,1 M glycin pH 3,0, eller –20 100 mM natriumcitrat eller acetat, pH 3,0
- Rengöringsvillkor: 0,2 M natriumhydroxid i 15 minuter varje cykel
- Drifttryck:≤ 3 bar
- Tryckflöde:> 500 cm/h vid 3 bar i en 2,6 x 20 cm kolonn
- Formuleringsbuffert: 20% (v/v) etanol
För processutveckling och hartsscreening, MabCaptureC™ finns även i följande format:
- MabCaptureC™ MiniChrom Kolonn, 1 ml (kat. nr. 5943662001)
- MabCaptureC™ MiniChrom Kolumn för processutveckling, 5 mL (5943662005)
- MabCaptureC™ RoboColumn, 200μ L (5943662200)
- MabCaptureC™ RoboColumn, 600μ L (5943662600)
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Behållare |
| Bindande kapacitet | >50 g IgG/L |
| Ligand | Konstruerad rProtein A |
| Matris | Agarosbaserad, epoxidaktiverad |
| Partikelstorlek | 75± 10μ m |
| Mål | CH2-CH3-gränssnitt Fc-region |
| För användning med (applikation) | Monoklonal antikroppsrening |
| Kvantitet | 10 L |
| Frakt skick | Skickas vid 2 °C till 8 °C |
| Form | Agarospärla |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.