Läs mer
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ MiniChrom™ Färdigpackad kolumn
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
MabCaptureC™ MiniChrom™ kolonner är designade för hartsscreening i bänkskala, processutveckling och provberedning.
Dessa förpackade kolumner är redo att anslutas och har följande funktioner:
- Packad med MabCaptureC™ Affinity Matrix, erbjuder hög dynamisk bindningskapacitet och hög upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter
- Direkt anslutning till standard kromatografisystem
Kolumnerna på 1 mL kan användas för snabb screening av applikationsmöjlighet och rening i laboratorieskala på en bekväm och lättanvänd förpackad kolonn. 10-cm bäddhöjden på 5 ml kolonnen tillåter initial processutveckling i bänkskala.
Den färdigpackade MabCaptureC™ Affinitetsmatris innehåller konstruerat rProtein A som binder vid CH2-CH3-gränssnittet i Fc-regionen av IgG och visar korsbindning till VH3-domänen av IgG.
Funktioner av MabCaptureC™ Affinitetsmatris inkluderar:
- Hög dynamisk mAb-bindningskapacitet på> 50 g/L vid 4,8 min uppehållstid
- Rening av mAbs och en subpopulation av scFv och Fab-fragment innehållande VH3-bindande domäner
- Rengör och desinficera med vanliga natriumhydroxidmedel för kromatografiprodukter
- Utmärkt skalbarhet
- Icke-animaliskt härledd
Huvudkartsegenskaper:
- Matris: agarosbaserad, epoxidaktiverad
- Genomsnittlig partikelstorlek: 75± 10μ m
- Ligand: rekombinant C-domän av protein A
- Ligandkopplingsmetod: epoxidkoppling
- Bindningskapacitet: >55 g IgG/L harts vid 5 min uppehållstid och 10 % genombrott; >75 g IgG/L harts vid 10 min. uppehållstid och 10 % genombrott
- Elueringsbetingelser: 0,1 M glycin pH 3,0, eller –20 100 mM natriumcitrat eller acetat, pH 3,0
- Städningsförhållanden: 0,2 M natriumhydroxid i 15 minuter varje cykel
- Kolumnmått: 0,8 x 2 cm (1 mL), 0,8 x 10 cm (5 mL)
- Drifttryck:≤ 3 bar
- Formuleringsbuffert: 20% (v/v) etanol
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Tryck | ≤3 bar |
| Porstorlek | Not Applicable |
| Stationär fas | Agarosepärla |
| Längd (metrisk) | 2 cm |
| Kvantitet | 1 Column |
| Partikelstorlek | 75 ±10 μm |
| För användning med (utrustning) | Chromatography Systems |
| Typ | Protein A Column |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.8 cm |
| Innehåll och lagring | Store at 2°C to 8°C. |
| Visa mer |