Läs mer
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ RoboColumn™ Färdigpackad kolumn
Produktkod. p-9622009 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Sängvolym:
200μ L
600μ L
Produktkod. 30019462
Brand: Thermo Scientific™ 5943662200
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ MabCaptureC™ RoboColumn™ är små kromatografikolonner som används för helautomatiska och parallella kromatografiska separationer på robotbaserade vätskehanteringsarbetsstationer.
MabCaptureC™ RoboColumn™ är små kromatografikolonner som används för helautomatiska och parallella kromatografiska separationer på robotbaserade vätskehanteringsarbetsstationer.
Dessa förpackade kolumner är redo att anslutas och har följande funktioner:
  • Packad med MabCaptureC™ Affinity Matrix, erbjuder hög dynamisk bindningskapacitet och hög upplösning över ett brett spektrum av flödeshastigheter
  • Direkt anslutning till standard kromatografisystem
Kolumnerna på 1 mL kan användas för snabb screening av applikationsmöjlighet och rening i laboratorieskala på en bekväm och lättanvänd förpackad kolonn. 10-cm bäddhöjden på 5 ml kolonnen tillåter initial processutveckling i bänkskala.
Den färdigpackade MabCaptureC™ Affinitetsmatris innehåller konstruerat rProtein A som binder vid CH2-CH3-gränssnittet i Fc-regionen av IgG och visar korsbindning till VH3-domänen av IgG.
Funktioner av MabCaptureC™ Affinitetsmatris inkluderar:
  • Hög dynamisk mAb-bindningskapacitet på> 50 g/L vid 4,8 min uppehållstid
  • Rening av mAbs och en subpopulation av scFv och Fab-fragment innehållande VH3-bindande domäner
  • Rengör och desinficera med vanliga natriumhydroxidmedel för kromatografiprodukter
  • Utmärkt skalbarhet
  • Icke-animaliskt härledd
Huvudkartsegenskaper:
  • Matris: agarosbaserad, epoxidaktiverad
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 75± 10μ m
  • Ligand: rekombinant C-domän av protein A
  • Ligandkopplingsmetod: epoxidkoppling
  • Bindningskapacitet: >55 g IgG/L harts vid 5 min uppehållstid och 10 % genombrott; >75 g IgG/L harts vid 10 min. uppehållstid och 10 % genombrott
  • Elueringsbetingelser: 0,1 M glycin pH 3,0, eller –20 100 mM natriumcitrat eller acetat, pH 3,0
  • Städningsförhållanden: 0,2 M natriumhydroxid i 15 minuter varje cykel
  • Kolumnmått: 0,8 x 2 cm (1 mL), 0,8 x 10 cm (5 mL)
  • Drifttryck:≤ 3 bar
  • Formuleringsbuffert: 20% (v/v) etanol
Specifikationer
Sängvolym 200μ L
Bindande kapacitet >55 till 75 g IgG/L harts vid 10 % genombrott (beroende på uppehållstid)
Diameter (metrisk) 5 mm
Partikelstorlek 75± 10μ m
Längd (metrisk) 10 mm
Ligandtyp Rekombinant C-domän av protein A
Matris Agarosbaserad, epoxidaktiverad
Max. Driftstryck ≤3 bar
Stationär fas Agarospärla
Mål IgG mAbs, och en subpopulation av scFv och Fab-innehållande VH3-domän
Formatera 8-brunnars remsa
Kvantitet 200μ L