Description
Separera monoklonala antikroppar (mAbs) och relaterade biologiska läkemedel med hög upplösning, utmärkt biokompatibilitet och selektivitet med hjälp av den unika kemin i denna hydrofoba interaktionskolonn.
Designad för separation av monoklonala antikroppar (mAbs) och relaterade biologiska läkemedel genom hydrofob interaktion, Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-10 LC-kolonn är en högupplöst silikakolonn. De MAbPac HIC-10-kolonnens unika kemi ger hög upplösning, utmärkt biokompatibilitet och selektivitet som skiljer sig från andra HIC-kolonner på marknaden.
Unik kemi designad för optimal selektivitet av mAbs
De MAbPac HIC-10-kolonn är baserad på hög renhet, sfärisk, bredporig (1 000Å ), μ5 m kiseldioxidpartiklar funktionaliserade med patenterade alkylamidgrupper. Dess avancerade ytbindningsteknologi leder till utmärkt kemisk stabilitet, hög effektivitet och unik selektivitet optimerad för mAbs och skiljer sig från andra HIC-faser.- Utmärkt biokompatibilitet och extremt låg överföring
- Hög upplösning och hög effektivitet
- Kompatibel med både organiska lösningsmedel och vattenhaltiga mobila faser
- Robust pelarstabilitet
Spécification
Spécification
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Max. Tryck | 6000 psi (415 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 1000Å |
| Kvantitet | Varje |
| Temperatur | 60 °C |
| Stationär fas | Kiseldioxid |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.