Läs mer
Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-10 HPLC-kolonn
Produktkod. 15380411 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
100 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
15380411 250 mm 4.6 mm Varje
15360411 100 mm 4.6 mm Varje
15300421 10 mm 4.6 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15380411 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 088481
Beräknad leverans: 10-03-2027
Separera monoklonala antikroppar (mAbs) och relaterade biologiska läkemedel med hög upplösning, utmärkt biokompatibilitet och selektivitet med hjälp av den unika kemin i denna hydrofoba interaktionskolonn.
Designad för separation av monoklonala antikroppar (mAbs) och relaterade biologiska läkemedel genom hydrofob interaktion, Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-10 LC-kolonn är en högupplöst silikakolonn. De MAbPac HIC-10-kolonnens unika kemi ger hög upplösning, utmärkt biokompatibilitet och selektivitet som skiljer sig från andra HIC-kolonner på marknaden.
Unik kemi designad för optimal selektivitet av mAbs
De MAbPac HIC-10-kolonn är baserad på hög renhet, sfärisk, bredporig (1 000Å ), μ5 m kiseldioxidpartiklar funktionaliserade med patenterade alkylamidgrupper. Dess avancerade ytbindningsteknologi leder till utmärkt kemisk stabilitet, hög effektivitet och unik selektivitet optimerad för mAbs och skiljer sig från andra HIC-faser.
  • Utmärkt biokompatibilitet och extremt låg överföring
  • Hög upplösning och hög effektivitet
  • Kompatibel med både organiska lösningsmedel och vattenhaltiga mobila faser
  • Robust pelarstabilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Längd (metrisk) 250 mm
Max. Tryck 8000 psi (550 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 1000Å
Kvantitet Varje
Temperatur 60 °C
Stationär fas Kiseldioxid
Produktlinje MAbPac
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolumntyp Hydrofob interaktion
Fas Hydrofob interaktion
Teknik Bio-LC
Gröna funktioner FSC, ACT Ecolabel (Guld)