Beskrivning
Använd denna kolumn för att separera monoklonala antikroppar (mAb), mAb-fragment och oxiderade varianter genom hydrofob interaktionskromatografi (HIC).
Använd Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-20 HPLC-kolonn för separation av monoklonala antikroppar (mAbs), mAb-fragment och oxiderade varianter genom hydrofob interaktionskromatografi (HIC). Den unika kemin hos denna kiseldioxidkolonn erbjuder hög upplösning och utmärkt selektivitet. Den avancerade ytbindningsteknologin ger utmärkt kemisk stabilitet, hög upplösning och unik selektivitet optimerad för mAbs och skiljer sig från andra HIC-faser.
Egenskaper hos MAbPac HIC-20 kolumn Denna
kolumn är baserad på hög renhet, sfärisk, bredporig (1 000Å ), μ5 m kiseldioxidpartiklar funktionaliserade med proprietära alkylamidgrupper som erbjuder:
- Optimal selektivitet för mAbs och relaterade varianter
- Utmärkt separation av mAb-fragment och oxiderade varianter
- Hög upplösning och hög effektivitet
- Kompatibel med både organiskt lösningsmedel och vattenhaltig mobil fas
- Robust pelarstabilitet
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Skyddskolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 10 mm |
| Max. Tryck | 6000 psi (415 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 9 |
| Porstorlek | 1000Å |
| Kvantitet | Varje |
| Temperatur | 60 °C |
| Stationär fas | Kiseldioxid |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.