Läs mer
Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-butyl HPLC-kolonner
Beskrivning
Separata monoklonala antikroppar (mAbs) och antikroppsläkemedelskonjugat (ADC) med utmärkt biokompatibilitet, låg överföring och hög upplösning.
Använd Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-Butyl HPLC-kolonner för att separera monoklonala antikroppar (mAbs) och antikroppsläkemedelskonjugat (ADC). Denna kolonn är baserad på hydrofila, icke-μporösa, 5 m polymerpartiklar funktionaliserade med butylgrupper. Kolonnens hydrofila harts ger utmärkt biokompatibilitet och låg överföring, medan den optimala tätheten av butylgrupperna ger högupplöst separation.
- Optimal selektivitet för ADC
- Hög upplösning och hög effektivitet
- Stabil vid brett pH-område (2 −12)
- Låg överföring
- Robust kolonnpackning
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Skyddskolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 10 mm |
| Max. Tryck | 4000 psi (275 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 12 |
| Porstorlek | Icke-porös |
| Kvantitet | Varje |
| Temperatur | 60 °C |
| Stationär fas | Kiseldioxid |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.