Läs mer
Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-butyl HPLC-kolonner
Produktkod. p-6252823 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
100 mm
Diameter (metrisk):
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 15354695
Brand: Thermo Scientific™ 088559
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Separata monoklonala antikroppar (mAbs) och antikroppsläkemedelskonjugat (ADC) med utmärkt biokompatibilitet, låg överföring och hög upplösning.
Använd Thermo Scientific™ MAbPac™ HIC-Butyl HPLC-kolonner för att separera monoklonala antikroppar (mAbs) och antikroppsläkemedelskonjugat (ADC). Denna kolonn är baserad på hydrofila, icke-μporösa, 5 m polymerpartiklar funktionaliserade med butylgrupper. Kolonnens hydrofila harts ger utmärkt biokompatibilitet och låg överföring, medan den optimala tätheten av butylgrupperna ger högupplöst separation.
Funktioner hos MabPac HIC-Butyl-kolonner
  • Optimal selektivitet för ADC
  • Hög upplösning och hög effektivitet
  • Stabil vid brett pH-område (2 −12)
  • Låg överföring
  • Robust kolonnpackning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Skyddskolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Längd (metrisk) 10 mm
Max. Tryck 4000 psi (275 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 12
Porstorlek Icke-porös
Kvantitet Varje
Temperatur 60 °C
Stationär fas Kiseldioxid
Produktlinje MAbPac
Förpackningsmaterial Hydrofil polymer
Kolumntyp Hydrofob interaktion
Fas Hydrofob interaktion
Teknik Bio-LC
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.