Läs mer
Thermo Scientific™ MAbPac™ Protein A antikroppsanalys och rening HPLC kolumn, 12μ m, 4 mm x 35 mm
Produktkod. 15156844
Change view
Längd (metrisk):
35 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15156844 35 mm Varje
1 options
Produktkod. 15156844 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 082539
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-11-2026
Kolumnformat: Analytisk kolumn; Porstorlek: Icke-porös; Kolumnfas: Affinitetsseparation
Kör snabb, noggrann titeranalys av monoklonala antikroppar (mAbs) i skördade cellkulturer med Thermo Scientific™ MAbPac™ Protein A LC-kolonner. Denna kolumn ger hög genomströmning och noggranna analyser genom en kombination av lågt mottryck och hög effektivitet. Dess unika format gör automatisering av lastning, bindning, eluering och uppsamling med hjälp av biokompatibla system snabbt och enkelt. Ett icke-poröst, polymert harts med en hydrofob divinylbensenkärna och en hydrofil yta optimerad för affinitetsseparation gör denna kolonn robust och reproducerbar.
Snabb, noggrann mAb-titeranalys
  • Komplett cykeltid, inklusive jämvikt, på två minuter
  • Linjär över ett brett koncentrationsområde (0,025 till 5 mg/ml) utan överföring
  • Lågt kolonntryck på mindre än 250 psi vid 2 ml/min
  • Utmärkt provåtervinning
Använd MAbPac Protein En LC-kolonn för både titeranalys eller koncentrering och rening av IgG-material för senare experiment eller tvådimensionell (2D) kromatografi. Den finns i en HPLC bio-inert, 4 x35 mm PEEK kolumnkropp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4 mm
Längd (metrisk) 35 mm
Max. Tryck 1000 psi (70 bar)
Partikelform Sfärisk polymer
Partikelstorlek 12μ m
pH 2,5 till 7,5
Porstorlek Icke-porös
Kvantitet Varje
Temperatur 30 °C
Stationär fas Protein A
Produktlinje MAbPac
Förpackningsmaterial Sfärisk, icke-porös polymer
Kolumntyp Antikroppsanalys och rening
Fas Affinitetsseparation
Teknik Bio-LC
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Produkttyp Analytisk kolonn
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter. Ansvarsfriskrivning till intern forskningsanvändningsbegränsning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för intern research gäller inte produkten/produkterna på de webbsidor som är kopplade till detta uttalande.