Läs mer
Thermo Scientific™ MAbPac™ Omvänd fas HPLC-kolonner
Produktkod. 15308539
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
Stationär fas:
Fenyl (Ph)
PSDVB (polystyrendivinylbensen)
Polystyrene-Divinylbenzene (PS-DVB)
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Stationär fas Förpackningsstorlek
15308539 100 mm 2.1 mm Fenyl (Ph) Varje
15407162 100 mm 3 mm Fenyl (Ph) Varje
15417162 50 mm 3 mm Fenyl (Ph) Varje
15427162 10 mm 3 mm Fenyl (Ph) Paket med 2
15437162 50 mm 2.1 mm Fenyl (Ph) Varje
15447162 10 mm 2.1 mm Fenyl (Ph) Paket med 2
15776222 50 mm 1 mm Fenyl (Ph) Varje
16853740 50 mm 1 mm PSDVB (polystyrendivinylbensen) -
16864106 100 mm 1 mm PSDVB (polystyrendivinylbensen) -
16874106 150 mm 1 mm PSDVB (polystyrendivinylbensen) -
16307045 150 mm 2.1 mm Polystyrene-Divinylbenzene (PS-DVB) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 15308539 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 088647/CPQ00713550
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-11-2026
Använd den nya Thermo Scientific™ MAbPac™ RP-kolonner för högpresterande omvänd fas (RP) HPLC och LC/MS karakterisering av monoklonala antikroppar (mAbs), fragment, varianter, antikroppsläkemedelskonjugat (ADC), PEGylerade proteiner och bispecifika proteiner.
Använd den nya Thermo Scientific™ MAbPac™ Omvänd faskolonner för högpresterande omvänd fas (RP) HPLC och LC/MS karakterisering av monoklonala antikroppar (mAbs), fragment, varianter, antikroppsläkemedelskonjugat (ADC), PEGylerade proteiner och bispecifika proteiner. Dessa kolumner har utmärkt upplösning, lång kolumnlivslängd och låg överföring. Ytkemin, partikelstorleken och porstorleken har optimerats för högupplösta separationer.
Kompatibel med organiskt lösningsmedel som används i HPLC och MS under RP-förhållanden
  • Harts är baserat på en hydrofob supermakroporös 4 μm polymerpartiklar
  • Stabil vid extremt pH (0 till 14) och hög temperatur (upp till 110° C)
Effektiv med låg överföring
  • 1 500Å polymerharts med stor porstorlek
  • Effektiv separation av proteinmolekyler med mycket låg överföring
Designad för omvänd fas biomolekyl LC och LC/MS separationer
  • Överlägsen upplösningsförmåga för monoklonala antikroppar och relaterade substanser
  • Hög effektivitet med låg överföring
  • Utmärkt MS-kompatibilitet
  • Brett drift pH-område: 0 till 14
  • Hög temperaturstabilitet: upp till 110 °C
  • Hög genomströmning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Längd (metrisk) 100 mm
Max. Tryck 4000 psi (275 bar)
Partikelstorlek 4μ m
pH 0 till 14
Porstorlek 1500Å
Kvantitet Varje
Temperatur <110 °C
Stationär fas Fenyl (Ph)
Produktlinje MAbPac
Förpackningsmaterial DVB (Divinylbensen) Polymer
Kolumntyp Omvänd fas
Fas Omvänd fas
Material Stainless Steel
Teknik Bio-LC
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.