Läs mer
Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 HPLC-kolonner
BIOPHARMA
Produktkod. 11372063
Change view
Längd (metrisk):
50 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4 mm
4.6 mm
9 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
10 μm
Kolumnformat:
Analytical Column
Analytisk kolonn
Förberedande kolumn
Skyddskolonn
Förpackningsstorlek:
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek Kolumnformat unitSize
11372063 250 mm 4 mm 10 μm Analytisk kolonn Varje
11332083 150 mm 4 mm 10 μm Analytisk kolonn Varje
11342083 50 mm 4 mm 10 μm Analytisk kolonn Varje
11391993 250 mm 2 mm 10 μm Analytisk kolonn Varje
15540244 250 mm 9 mm 10 μm Förberedande kolumn Varje
15124725 150 mm 4 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
15134725 50 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
15154725 150 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
15144725 250 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
12663085 50 mm 4 mm 3 μm Analytical Column Varje
12683085 250 mm 4 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
12673085 50 mm 4 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
11382023 50 mm 2 mm 10 μm Skyddskolonn Varje
11362063 50 mm 4 mm 10 μm Skyddskolonn Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 11372063 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 074625
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa starka katjonbytarkolonner för högupplösande, högeffektiv analys av monoklonala antikroppar (mAbs) och associerade varianter.
Använda Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 LC Kolumner för högupplöst, högeffektiv analys av monoklonala antikroppar (mAbs) och associerade varianter. Det unika icke-porösa pellikulära hartset ger upplösningsförmågan för att separera mAb-varianter som skiljer sig med så lite som en laddad rest. Ett hydrofilt lager omger polymerpärlorna och eliminerar hydrofoba interaktioner med hartset, vilket resulterar i mycket effektiva toppar. En patentskyddad ympad katjonbytaryta ger pH-selektivitetskontroll för högupplösta separationer.
Överlägsen prestanda för mAb-variantanalys
  • Exceptionellt hög upplösning för mAb-varianter
  • Idealisk för karakterisering och kvalitetskontroll av mAbs
  • Väl lämpad för stabilitetsstudier, utveckling av mAb-terapeutisk metod och screening med hög genomströmning
  • Oöverträffad kolonn-till-kolonn- och lot-till-lot-reproducerbarhet eliminerar kolonnvariabilitet som ett problem vid stabilitets- och QA/QC-testning.
  • Uppfyller regulatoriska krav för biofarmaceutisk karakterisering
Flera storlekar tillgängliga
  • Finns i 3, 5 och μ10 m partikelstorlekar i standard- och UHPLC-format
  • Kolumner med mindre partikelstorlek ger samma upplösning som 10 μm-kolonnerna, men med betydligt snabbare analystid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4 mm
Flödeshastighet 1 ml/min
Längd (metrisk) 250 mm
Max. Tryck 3000 psi (207 bar)
Partikelstorlek 10 μm
pH 2 till 12
Porstorlek Icke-porös
Kvantitet Varje
Lösningsmedel 50% acetonitril
Temperatur Omgivningstemperatur till 60 °C
Stationär fas Sulfonat
Produktlinje MAbPac
Förpackningsmaterial Sfärisk, icke-porös polymer
Kolumntyp Jonbyte
Fas Jonbyte
Typ Analytisk kolonn
Teknik Bio-LC
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.