Läs mer
Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 HPLC-kolonner
Beskrivning
Använd dessa starka katjonbytarkolonner för högupplösande, högeffektiv analys av monoklonala antikroppar (mAbs) och associerade varianter.
Använda Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 LC Kolumner för högupplöst, högeffektiv analys av monoklonala antikroppar (mAbs) och associerade varianter. Det unika icke-porösa pellikulära hartset ger upplösningsförmågan för att separera mAb-varianter som skiljer sig med så lite som en laddad rest. Ett hydrofilt lager omger polymerpärlorna och eliminerar hydrofoba interaktioner med hartset, vilket resulterar i mycket effektiva toppar. En patentskyddad ympad katjonbytaryta ger pH-selektivitetskontroll för högupplösta separationer.
- Exceptionellt hög upplösning för mAb-varianter
- Idealisk för karakterisering och kvalitetskontroll av mAbs
- Väl lämpad för stabilitetsstudier, utveckling av mAb-terapeutisk metod och screening med hög genomströmning
- Oöverträffad kolonn-till-kolonn- och lot-till-lot-reproducerbarhet eliminerar kolonnvariabilitet som ett problem vid stabilitets- och QA/QC-testning.
- Uppfyller regulatoriska krav för biofarmaceutisk karakterisering
- Finns i 3, 5 och μ10 m partikelstorlekar i standard- och UHPLC-format
- Kolumner med mindre partikelstorlek ger samma upplösning som 10 μm-kolonnerna, men med betydligt snabbare analystid
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Flödeshastighet | 0,5 ml/min |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Max. Tryck | 5000 psi (345 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 12 |
| Porstorlek | Icke-porös |
| Kvantitet | Varje |
| Lösningsmedel | 50% acetonitril |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.