Läs mer
Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 RS monoklonal antikroppsanalyskolonn, 5 μm
Produktkod. 15270426
Change view
Längd (metrisk):
50 mm
150 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
15270426 50 mm Varje
15542284 150 mm Varje
15532284 250 mm Varje
3 options
Produktkod. 15270426
Brand: Thermo Scientific™ 082675
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För högupplöst, högeffektiv analys av monoklonala antikroppar (mAbs) och associerade varianter, använd Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 RS monoklonal antikroppsanalyskolonn, 5 μm.
För högupplöst, högeffektiv analys av monoklonala antikroppar (mAbs) och associerade varianter, använd Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 RS monoklonala antikroppsanalyskolonner, 5 μm. Det unika icke-porösa pellikulära hartset ger upplösningsförmågan för att separera mAb-varianter som skiljer sig med så lite som en laddad rest. Ett hydrofilt lager omger polymerpärlorna och eliminerar hydrofoba interaktioner med hartset, vilket resulterar i mycket effektiva toppar. En patentskyddad ympad katjonbytaryta ger pH-selektivitetskontroll för högupplösta separationer.
Överlägsen prestanda för mAb-variantanalys
  • Exceptionellt hög upplösning för mAb-varianter
  • Idealisk för karakterisering och kvalitetskontroll av mAbs
  • Väl lämpad för stabilitetsstudier, utveckling av mAb-terapeutiska metoder och screening med hög genomströmning
  • Oöverträffad kolonn-till-kolonn- och lot-till-lot-reproducerbarhet eliminerar kolonnvariabilitet som ett problem vid stabilitets- och QA/QC-testning.
  • Uppfyller regulatoriska krav för biofarmaceutisk karakterisering
  • Finns i 3, 5 och μ10 m partikelstorlekar i standard- och UHPLC-format. Kolumnerna med mindre partikelstorlek ger samma upplösning som 10 μm-kolonnerna, men med betydligt snabbare analystid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Flödeshastighet 0,5 ml/min
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 7000 psi (480 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 12
Porstorlek Icke-porös
Kvantitet Varje
Temperatur Omgivningstemperatur till 60 °C
Stationär fas Sulfonat
Produktlinje MAbPac
Förpackningsmaterial Sfärisk, icke-porös polymer
Kolumntyp Jonbyte
Fas Jonbyte
Teknik Bio-LC
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.