Läs mer
Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 RS monoklonal antikroppsanalyskolonn, 5 μm
Beskrivning
För högupplöst, högeffektiv analys av monoklonala antikroppar (mAbs) och associerade varianter, använd Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 RS monoklonal antikroppsanalyskolonn, 5 μm.
För högupplöst, högeffektiv analys av monoklonala antikroppar (mAbs) och associerade varianter, använd Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 RS monoklonala antikroppsanalyskolonner, 5 μm. Det unika icke-porösa pellikulära hartset ger upplösningsförmågan för att separera mAb-varianter som skiljer sig med så lite som en laddad rest. Ett hydrofilt lager omger polymerpärlorna och eliminerar hydrofoba interaktioner med hartset, vilket resulterar i mycket effektiva toppar. En patentskyddad ympad katjonbytaryta ger pH-selektivitetskontroll för högupplösta separationer.
Överlägsen prestanda för mAb-variantanalys
- Exceptionellt hög upplösning för mAb-varianter
- Idealisk för karakterisering och kvalitetskontroll av mAbs
- Väl lämpad för stabilitetsstudier, utveckling av mAb-terapeutiska metoder och screening med hög genomströmning
- Oöverträffad kolonn-till-kolonn- och lot-till-lot-reproducerbarhet eliminerar kolonnvariabilitet som ett problem vid stabilitets- och QA/QC-testning.
- Uppfyller regulatoriska krav för biofarmaceutisk karakterisering
- Finns i 3, 5 och μ10 m partikelstorlekar i standard- och UHPLC-format. Kolumnerna med mindre partikelstorlek ger samma upplösning som 10 μm-kolonnerna, men med betydligt snabbare analystid.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Flödeshastighet | 0,46 ml/min |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Max. Tryck | 7000 psi (480 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 12 |
| Porstorlek | Icke-porös |
| Kvantitet | Varje |
| Temperatur | Omgivningstemperatur till 60 °C |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.