Läs mer
Thermo Scientific™ MAbPac™ SEC-1 Size Exclusion Chromatography HPLC-kolonner
Beskrivning
Använd dessa SEC-kolonner för analys av monoklonal antikropp (mAb), inklusive högupplöst separation av monomerer, aggregat och fragment.
Använda Thermo Scientific™ MAbPac™ SEC-1 Size Exclusion Chromatography HPLC-kolonner för högupplösande separation av monoklonal antikroppsanalys (mAb), inklusive monomerer, aggregat och Fab- och Fc-fragment som härrör från proteolys. Dessa SEC-kolonner (Size Exclusion chromatography) ger överlägsen prestanda, även under icke-denaturerande förhållanden, och i mobila faser med hög och låg salthalt och flyktiga elueringsmedel.
Högpresterande SEC-kolumner för MAb-analys
- Hydrofilt bundet lager minimerar oönskade interaktioner mellan biomolekylerna och den stationära fasen
- Icke-metallisk och biokompatibel PEEK höljet eliminerar metallföroreningar från kolonnens hårdvara
- Stabil ytbindning leder till låg kolonnblödning och kompatibilitet med MS, ELSD och Thermo Scientific™ Dionex™ Corona™ CAD-detektering
- Robust pelarpackning ger tillförlitlighet, reproducerbarhet och lång pelarlivslängd
- Kolumner finns i 5 μm partikelstorlek och 150 och 300 mm längder, med en genomsnittlig pordiameter på 300Å
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnkemi | Proprietär Diol |
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Längd (metrisk) | 300 mm |
| Max. Tryck | 1000 psi (70 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2,5 till 7,5 |
| Porstorlek | 300Å |
| Kvantitet | Varje |
| Lösningsmedel | 100 % organiska lösningsmedel |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.