Läs mer
Thermo Scientific™ MAbPac™ SEC-1 Size Exclusion Chromatography HPLC-kolonner
Produktkod. 15320421
Längd (metrisk):
50 mm
150 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4 mm
7.8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15320421
Brand: Thermo Scientific™ 088460
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa SEC-kolonner för analys av monoklonal antikropp (mAb), inklusive högupplöst separation av monomerer, aggregat och fragment.
Använda Thermo Scientific™ MAbPac™ SEC-1 Size Exclusion Chromatography HPLC-kolonner för högupplösande separation av monoklonal antikroppsanalys (mAb), inklusive monomerer, aggregat och Fab- och Fc-fragment som härrör från proteolys. Dessa SEC-kolonner (Size Exclusion chromatography) ger överlägsen prestanda, även under icke-denaturerande förhållanden, och i mobila faser med hög och låg salthalt och flyktiga elueringsmedel.
Högpresterande SEC-kolumner för mAb-analys
  • Hydrofilt bundet lager minimerar oönskade interaktioner mellan biomolekylerna och den stationära fasen
  • Icke-metallisk och biokompatibel PEEK höljet eliminerar metallföroreningar från kolonnens hårdvara
  • Stabil ytbindning leder till låg kolonnblödning och kompatibilitet med MS, ELSD och Thermo Scientific™ Dionex™ Corona™ CAD-detektering
  • Robust pelarpackning ger tillförlitlighet, reproducerbarhet och lång pelarlivslängd
  • Kolumner finns i 5 μm partikelstorlek och 150 och 300 mm längder, med en genomsnittlig pordiameter på 300Å
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnkemi Proprietär Diol
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 7.8 mm
Flödeshastighet 760 till 1000μ L/min
För användning med Protein Molvikt Område 10 till 1000 kDa
Längd (metrisk) 300 mm
Max. Tryck 1000 psi (70 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2,5 till 7,5
Porstorlek 300Å
Kvantitet Varje
Lösningsmedel 100 % organiska lösningsmedel
Temperatur 30 °C
Stationär fas Diol (OH)
Produktlinje MAbPac
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolumntyp Storleksexkludering
Fas Storleksexkludering
Teknik Bio-LC
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.