Läs mer
Cytiva MabSelect™ Kromatografimedia
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
25 ml
200 ml
Förpackningsstorlek:
200ml
25ml
Beskrivning
- Högflödesagarosmatris möjliggör höga flödeshastigheter i produktionsskala
- BioProcess medium som stöds för industriella tillämpningar och väletablerat i godkända processer
- Låg ospecifik bindning som resulterar i låga nivåer av föroreningar i produktens eluatpool
- Orienterad koppling av ligand och optimerad matris ger hög dynamisk bindningskapacitet
- Baserat på starkt tvärbunden agarosmatris med rekombinant protein A-ligand
- Ligand är konstruerad för att gynna orienterad koppling och uttrycks i E. coli och är fri från komponenter av däggdjursursprung
- Basmatrisens hydrofila natur säkerställer låga nivåer av ospecifik
- Genomsnittlig partikelstorlek: 85 μm (d50V)
- pH Stabilitet rengöring på plats (CIP): 2 till 12
- Arbetsområde för pH-stabilitet: 3 till 10
- Ligand: rekombinant protein A ( E.coli )
- Matris: starkt tvärbunden agaros
- Bindningskapacitet/ml kromatografimedium:∽ 30 mg humant IgG/ml vid 2,4 min. uppehållstid
- Tryck/flödesspecifikation:< 500 cm/h,< 200 kPa, BPG 300, sänghöjd 20cm
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 25 ml |
| För användning med (applikation) | För industriella tillämpningar och väletablerad i godkända processer |
| Förvaringskrav | 2 °C till 8 °C |
| Bindande kapacitet | 30 mg humant lgG/ml (vid 2,4 minuters uppehållstid) |
| Produkttyp | MabSelect Media |
| Flödeshastighet | <500 cm/Ho μr |
| Partikelstorlek | 85μ m |
| Höjd (engelska) Säng | 7,87 tum |
| Höjd (metrisk) Säng | 20 cm |
| Inkluderar | Analyscertifikat |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- MabSelect, 25 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.