Läs mer
Cytiva MabSelect PrismA kromatografiharts
Produktkod. 15873965 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
200 mL
Förpackningsstorlek:
200ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15873965 25 mL 25ml
15883965 200 mL 200ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15873965 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17549801
 Begränsad artikel
I lager
Protein A kromatografiharts
MabSelect PrismA har förbättrats med en optimerad högflödes-agarosbasmatris och en genmanipulerad protein A-härledd ligand, vilket gör att framtida krav inom mAb-bearbetning kan tillgodoses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Matris Högt tvärbunden agaros, sfärisk.
Innehåll och lagring 2 till 8 °C, 20 % etanol
Max. Driftstryck 300 cm/hr.
Partikelstorlek 60μ m
Kvantitet 25 mL
För användning med (applikation) Antikroppsaffinitetskromatografi
Typ Kromatografiharts
Ligandtyp Alkaliskt stabiliserat protein A-härlett (E.coli) .
Bindande kapacitet 80 mg humant IgG/ml harts vid 6 minuters uppehållstid. 65 mg humant IgG/ml harts vid 4 minuters uppehållstid.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • MabSelect PrismA
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE- procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.