Läs mer
Cytiva MabSelect PrismA kromatografiharts
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
25 mL
200 mL
Förpackningsstorlek:
200ml
25ml
Beskrivning
MabSelect PrismA har förbättrats med en optimerad högflödes-agarosbasmatris och en genmanipulerad protein A-härledd ligand, vilket gör att framtida krav inom mAb-bearbetning kan tillgodoses.
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande kapacitet | 80 mg humant IgG/ml harts vid 6 minuters uppehållstid. 65 mg humant IgG/ml harts vid 4 minuters uppehållstid. |
| Matris | Högt tvärbunden agaros, sfärisk. |
| Innehåll och lagring | 2 till 8 °C, 20 % etanol |
| Max. Driftstryck | 300 cm/hr. |
| Partikelstorlek | 60μ m |
| Kvantitet | 25 mL |
| För användning med (applikation) | Antikroppsaffinitetskromatografi |
| Typ | Kromatografiharts |
| Ligandtyp | Alkaliskt stabiliserat protein A-härlett (E.coli) . |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- MabSelect PrismA
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.