Läs mer
Cytiva MabSelect Sure™ LX kromatografimedia
Produktkod. 11693074 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
25 ml
200 ml
Förpackningsstorlek:
200ml
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11693074 200 ml 200ml
11683074 25 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11693074 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17547402
 Begränsad artikel
I lager
Protein Ett affinitetsmedium med hög dynamisk bindningskapacitet som förbättrar prestandan och sänker kostnaderna
Alkalitolerans möjliggör stabilitet, grundlig rengöring och minskning av kontaminering
  • Alkali-stabiliserad protein A-härledd (E.coli) ligand
  • Hög dynamisk bindningskapacitet (DBC) för högtiterkulturer
  • Minskar risken för kontaminering och överföring
  • Alkalitolerant rProtein A-ligand tål rigorösa CIP- och desinficeringsprocedurer med 0,1 till 0,5 M NaOH
Rening av monoklonala antikroppar för kliniska tillämpningar och processskala
Certifikat
Analyscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 200 ml
Stabilitet Stabil i vattenhaltiga buffertar som vanligtvis används vid protein A-kromatografi
För användning med (applikation) För rening av monoklonala antikroppar för kliniska applikationer
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Bindande kapacitet 60 mg humant IgG/ml medi μm
Produkttyp MabSelect SuRe LX Media
Flödeshastighet 500 cm/Ho μr
Partikelstorlek 85μ m
Höjd (engelska) Säng 7,87 tum
Höjd (metrisk) Säng 20 cm
Inkluderar Analyscertifikat
Max. Tryck <2 bar
Matris Mycket tvärbunden agaros
pH-intervall 3 till 12
Förvaringsbuffert 20% Etanol
Ligandtyp Alkalistabiliserat protein A-härlett (E. coli)