Läs mer
Cytiva MAbTrap™ Utrustning
Produktkod. 10686505 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
10686505 1 Kit 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10686505 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17112801
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
En HiTrap Protein G HP 1mL kolonn med 50mL 10X bindningsbuffert, 15mL 10X elueringsbuffert, 25mL neutraliserande buffert, kopplingar och spruta
För småskalig affinitetsrening av IgG från ascitesvätska, serum och cellkultursupernatanter på mindre än 15 min. med hjälp av en spruta
MAbTrap Satsen innehåller allt som behövs för att utföra en fullständig ettstegsrening utan att använda komplicerad utrustning, vilket eliminerar tidskrävande buffertberedning och kolonnpackning. Satsen innehåller en HiTrap kolonn, förpackad med Protein G Sepharose Högpresterande med tillräckligt buffertkoncentrat för 20 reningar.
  • MAbTrap Satsen innehåller allt som behövs för att utföra en fullständig enstegsrening utan att använda komplex utrustning
  • Bekvämt kit för rening av IgG från monoklonalt och polyklonalt material med hjälp av en spruta på mindre än 15 min.
  • Satsen innehåller en HiTrap Protein G HP kolonn förpackad med Protein G Sepharose Högpresterande och tillräckligt med buffertkoncentrat för 20 preparat med en spruta
  • Rekombinant protein G som saknar albuminbindande region
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 1 mL
Bindande kapacitet >25 mg/ml humant IgG-medium
Beskrivning MAbTrap är ett affinitetskromatografikit, med allt som krävs för småskalig IgG-rening från ascitesvätska, serum och cellkultursupernatanter.
Flödeshastighet 4 ml/min.
Innehåll och lagring 4 till 8 °C, 20 % etanol
Kvantitet 1 Kit
För användning med (applikation) För rening av IgG från monoklonalt och polyklonalt material med hjälp av en spruta i< 15 min.
Typ MAbTrap Utrustning