Läs mer
Mabuterol D9 hydrochloride, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mabuterol D9 (tert-butyl D9) Hydrochloride |
| CAS | 1353867-83-0 |
| Molekylformel | C13 D9 H9 Cl F3 N2 O . Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-(4-Amino-3-chloro-5-trifluoromethyl-phenyl-D9)-2-tert-butylamino-ethanol hydrochloride, Benzenemethanol, 4-amino-3-chloro-a-[[(1,1-dimethethyl-D9)amino]methyl]-5-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (1:1), Mabuterol D9 hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18ClF3N2O.ClH/c1-12(2,3)19-6-10(20)7-4-8(13(15,16)17)11(18)9(14)5-7;/h4-5,10,19-20H,6,18H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(c1)C(F)(F)F)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1-[4-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]amino]ethanol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 356.2594 |
| Formel vikt | 355.1391 g/mol |