Läs mer
Mabuterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mabuterol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18ClF3N2O/c1-12(2,3)19-6-10(20)7-4-8(13(15,16)17)11(18)9(14)5-7/h4-5,10,19-20H,6,18H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 310.106 |
| Procent renhet | >95% |