Läs mer
MAC13243, MedChemExpress
Produktkod. 16478677
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16478677 5 mg -
16446078 10 mg -
16432217 50 mg 50mg
16426476 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16478677 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14456A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress MAC13243, an antibacterial agent, is an inhibitor of bacterial lipoprotein targeting chaperone, LolA. MAC13243 is an antibacterial agent with Gram-negative selectivity.
MAC13243, an antibacterial agent, is an inhibitor of bacterial lipoprotein targeting chaperone, LolA. MAC13243 is an antibacterial agent with Gram-negative selectivity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MAC13243
Fysisk form Solid
CAS 1071638-38-4
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H25Cl2N3O2S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (113.02 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC1=CC=C(CSC2=NCN(CCC3=CC(OC)=C(OC)C=C3)CN2)C=C1.Cl
Molekylvikt (g/mol) 442.4
Formel vikt 442.4
Procent renhet 98.0%