missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MACC1 Antibody (CL0856) [PE], Novus Biologicals™

Produktkod. 30527343 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30527343 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30527343 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP343929PE

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

MACC1 Monoclonal antibody specifically detects MACC1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen MACC1
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona CL0856
Konjugera PE
Formulering PBS
Gene Alias metastasis associated in colon cancer 1, SH3 domain-containing protein 7a5,7A5
Värd art Mouse
Immunogen This antibody was generated using a recombinant protein sequence of Q6ZN28, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 346389
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.