Läs mer
Thermo Scientific™ MacConkey Agar (EP, USP , JP, BP)
Produktkod. 13215349
Change view
Kvantitet:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13215349 10/Pk. Paket med 10
1 options
Produktkod. 13215349 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PO5002A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.84 SEK
    113.80 SEK / Paket med 10
    Save 11.04 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Upptäck, isolera och räkna upp koliformer och tarmpatogener i vatten, mejeriprodukter och biologiska prover med detta bruksfärdiga medium.
Upptäck, isolera och räkna upp koliformer och tarmpatogener i vatten, mejeriprodukter och biologiska prover med färdiga att använda Thermo Scientific™ Oxoid™ MacConkey Agar (EP, USP JP, BP). Detta differentialmedium ger ett antal diagnostiska indikationer såsom galltolerans, kolonimorfologi och kromogenes. MacConkey Agar motsvarar det medium som rekommenderas av World Health Organizaton 1 , Department of Health 2 för bakteriell undersökning av vatten. Mediet överensstämmer med formuleringarna som beskrivs i den internationella farmakopén 3,4,5,6 .
Använd MacConkey Agar (EP, USP , JP, BP) för odling av patogener som kan finnas i en mängd olika prover.
  • Lättläst: lätt att skilja Escherichia coli (röda icke-slemhinnekolonier) från Staphyloccoccus spp. (blekrosa ogenomskinliga kolonier) och Pseudomonas aeruginosa (grönbruna) kolonier.
  • Rekommenderas av Världshälsoorganisationen 1 , Department of Health 2
  • Överensstämmer med formuleringar som beskrivs i International Pharmacopoeia 3,4,5,6,
  • Bekvämt färdigt att använda förberedda medier.
På grund av sin förmåga att stödja tillväxten av patogena grampositiva kocker (t.ex. stafylokocker och enterokocker) samt Enterobacteriaceae, rekommenderas MacConkey Agar särskilt för odling av patogener som kan finnas i en mängd olika prover.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Mörkröd, klar
Innehåll och lagring 2 °C till 10 °C
Beskrivning MacConkey Agar (EP, USP , JP, BP)
Formatera 90 mm plåt
Tillverkningsursprung Storbritannien
Produkttyp Agar
Fyll vikt 19,5 g± 1,0 g
Förpackningstyp Flow Wrapped - Enkelt lager
Kvantitet 10/Pk.