Läs mer
Scharlab MacConkey Agar ( Medium H Eur. Pharm./HP ) (Mac Conkey Agar N º3)
:
MacConkey-agar; Färg: Röd
Description
- AOAC/BAM/COMPF/EP/HP/ISO/SMWW/USP
- Selektivt och differentiellt medium
- Används för detektion, isolering och räkning av Salmonella och koliforma bakterier i kliniska prover
- Enligt Pharmacopoea Harmonized Methodology och i livsmedelsprover enligt ISO 21150 standard.
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | ISO 21150 |
| Färg | Rött |
| Form | Solid |
| Medietyp | MacConkey agar |
| Produkttyp | Selektivt och differentiellt medium |
| Målorganismklass | Koliforma bakterier, Gramnegativa bakterier |
| Formulering | Pankreatisk smältning av gelatin 17,00 g/l, köttpepton 1,50 g/l, kaseinpepton 1,50 g/l, laktosmonohydrat 10,00 g/l, gallsalter 1,50 g/l, natriumklorid 5,00 g/l, 0301 g/l, neutral röd/0,030 g/l, neutral röd. g/L, agar 15,00 g/L |
| För användning med (applikation) | Isolering och uppräkning av salmonella och koliformer i kliniska prover |
| Inkubationsförhållanden | 30 °C till 35 °C |
| Inkubationstid | 18 till 72 timmar. |
| Show More |