Läs mer
Thermo Scientific™ MacConkey Agar No. 2 (Dehydrated)
Produktkod. 10269712
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10269712 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10269712 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0109B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detect and enumerate enterococci from water, sewage, food products with this medium.
Detect and enumerate enterococci from water, sewage, food products with Thermo Scientific™ Oxoid™ MacConkey Agar No. 2 (Dehydrated). MacConkey Agar No.2 is a modification of the original MacConkey solid medium and is especially useful for the recognition of enterococci, in the presence of coliforms and non-lactose fermenters from water, sewage, food products, etc.
Använd MacConkey Agar No. 2 för att detektera koliforma organismer i vatten, avloppsvatten och mejeriprodukter för förekomsten av indikatorgrupper såsom koliforma bakterier. Förutom säkerhet ger indikatorgrupper ett mått på livsmedelskvalitet och förfallspotential. En av de vanligaste grupperna av bakterier som används som indikatororganismer av livsmedelsindustrin är koliformerna, som kan betraktas som en undergrupp inom Enterobacteriaceae .
  • Lättläst: enterokocker uppträder som små intensivt röda kolonier med en blek periferi medan icke-laktosfermentorer verkar färglösa.
  • Selektiv: selektiv för enterokocker, samtidigt som den helt hämmar galltoleranta grampositiva kocker, såsom stafylokocker och icke-fekala streptokocker.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning MacConkey-agar nr 2 (innehåller gallsalter nr 2)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 9,7L medium
For Laboratory Use Only