Läs mer
Thermo Scientific™ MacConkey Agar nr 3 (Kontakt)
Beskrivning
Optimera mikrobiell isolering med MacConkey Agar nr 3 (Kontakt), utformad för riktad upptäckt av gramnegativa bakterier.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinlig |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 12 °C |
| Formatera | 55 mm |
| Tillverkningsursprung | Tyskland |
| Produkttyp | Agarplattan |
| Fyll volym | 17 mL |
| Kvantitet | 10 plattor |