Läs mer
Thermo Scientific™ MacConkey agar nr 3
Produktkod. 12992618
Kvantitet:
10/Pk.
Formatera:
90 mm monoplate
Medietyp:
MacConkey agar nr 3
Tillverkningsursprung:
Storbritannien
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12992618
Brand: Thermo Scientific™ PO0495A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Upptäck och räkna upp koliforma organismer, såsom E. coli, samtidigt som man isolerar och detekterar Salmonella och Shigella spp. i patologiska och livsmedelsprover.
Upptäck och räkna upp koliforma organismer, inklusive E. coli , samtidigt som man isolerar och detekterar Salmonella och Shigella spp. i både patologiska och livsmedelsprover med användning av Thermo Scientific™ MacConkey agar nr 3. En av de mest kända formuleringarna för detektion av koliformer Salmonella och Shigella har förbättrat sin selektivitet mot grampositiva organismer och är också ett bra medium för avföringsdiagnostik.
På grund av inkluderingen av en speciellt framställd fraktion av gallsalter förutom kristallviolett, är MacConkey Agar No. 3 ett mycket selektivt medium för att skilja mellan koliforma bakterier och laktos- och icke-laktosfermentorer medan grampositiva kocker är fullständigt hämmade.
Urinvägsinfektioner, bakteriemi, meningit och diarrésjukdomar är de vanligaste kliniska syndromen förknippade med Escherichia coli. Escherichia coli O157:H7 är associerat med hemorragisk kolit och hemolytiskt-uremiskt syndrom (HUS). Escherichia coli är en aerob, gramnegativ bacill som oftast isoleras från tarmarna hos människor och djur. Som ett resultat används det som en indikator på fekal förorening i vattenkällor. Denna patogen växer lätt på en mängd olika odlingsmedier.
Salmonella
och Shigella är viktiga orsaker till bakteriell tarmsjukdom. Överföring sker via fekal-oral väg, person-till-person kontakt eller genom intag av förorenad mat eller vatten. Ett relativt litet antal organismer som intas kan orsaka symtomatisk infektion. Salmonella och Shigella är aeroba, gramnegativa, oxidasnegativa baciller. Vissa Salmonella och alla Shigella är icke-rörliga. Dessa organismer växer på standardmedier, såsom MacConkey-agar, SS-agar och XLD-agar. Anrikningsbuljonger bör också användas vid odling för dessa organismer för att möjliggöra maximal återhämtning.
Denna produkt kanske inte är tillgänglig i alla länder eller territorier. Kontakta din lokala representant för tillgänglighet.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Mörkröd, klar
Innehåll och lagring 2 °C till 10 °C
Formatera 90 mm monoplate
Tillverkningsursprung Storbritannien
Medietyp MacConkey agar nr 3
Produkttyp Agar
Fyll vikt 19,5 g± 1,0 g
Förpackningstyp Flow Wrapped - Enkelt lager
Kvantitet 10/Pk.