Läs mer
Thermo Scientific™ MacConkey agar med salt
Produktkod. 12982578
Beskrivning:
MacConkey agar med salt
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12982578
Brand: Thermo Scientific™ PO0149A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Isolera och presumtivt identifiera koliforma bakterier och tarmpatogener i vatten-, mejeri- och biologiska prover med detta differentiella, färdiga att använda medium.
Isolera och presumtivt identifiera koliformer och tarmpatogener i vatten-, mejeri- och biologiska prover med Thermo Scientific™ Oxoid™ MacConkey agar med salt. På grund av dess förmåga att stödja tillväxten av patogena grampositiva kocker såväl som Enterobacteriaceae, rekommenderas mediet särskilt för odlingspatogener från kliniska prover. MacConkey-agar med salt ger också ett antal diagnostiska differentiatorer såsom galltolerans, kolonimorfologi och kromogenes.
Använd MacConkey-agar med salt som ett differentialmedium för isolering av koliformer och tarmpatogener i vatten, mejeriprodukter och biologiska prover.
  • Odla patogener från kliniska prover och mejeriprodukter.
  • Genomför vattentester för koliformer och patogener.
  • Använd parallellt med andra selektiva indikatormedia som t.ex Desoxycholate Citratagar, Vismut Sulfit Agar, Brilliant Green Agar och ett icke-selektivt medium som blodagar.
  • Bekvämt färdigt att använda förberedda medier.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Mörkröd
Innehåll och lagring 2 °C till 10 °C
Beskrivning MacConkey agar med salt
Formatera 90 mm monoplate
Tillverkningsursprung Storbritannien
Produkttyp Agar
Fyll vikt 19,5 g ±1,0 g
Förpackningstyp 10 x 90 mm plattor, filmlindade
Kvantitet 10/Pk.