Läs mer
Thermo Scientific™ MacConkey-buljong (på flaska)
Beskrivning
Identifiera koliforma bakterier från vatten- och mjölkprover med differential Thermo Scientific™ Oxoid™ MacConkey Broth i färdigberedda flaskor. MacConkey Broth är standardmediet för primär isolering av koliforma bakterier och har rekommenderats för detta ändamål av Public Health Laboratory Service Water Committee 1 och World Health Organization 2 .
Ta bort behovet av autoklavering och dispensering med praktiska, förfyllda och färdiga flaskor med MacConkey-buljong.
- Bekvämt: förfyllda flaskor är klara för omedelbar användning.
- Enkel: lätt att använda med minimal träning.
- Lång hållbarhetstid: upp till 12 månader.
- Rekommenderas av Public Health Laboratory Service Water Committee och World Health Organization.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific™ stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Mörkröd, klar |
| Innehåll och lagring | 2 till 25 °C |
| Beskrivning | MacConkey buljong (på flaska) |
| Formatera | Sirop flaska |
| Tillverkningsursprung | Storbritannien |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 100.0g - 101.5g |
| Förpackningstyp | 10 siropflaskor med skruvlock i en låda |
| Kvantitet | 10/Pk. |