Läs mer
Thermo Scientific™ MacConkey Broth Purple
Produktkod. 13215449
Change view
Fyll vikt:
100 to 101.5 g
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Fyll vikt unitSize
13215449 100 to 101.5 g Paket med 10
1 options
Produktkod. 13215449 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer BO0376M
Selectively detect and enumerate lactose‐fermenting Gram-negative bacteria in samples by observing a pH‐dependent colour change.
Selectively detect and enumerate lactose‐fermenting Gram-negative bacteria in samples by observing a pH‐dependent colour change using MacConkey Broth Purple.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Purple
Innehåll och lagring 2°C to 25°C
Formatera 125 mL Sirop Bottle
Tillverkningsursprung United Kingdom
Produkttyp Microbiology Media
Fyll vikt 100 to 101.5 g
Förpackningstyp 10 Sirop Bottles with screw cap closures in a box
Kvantitet 10/Pk.