Läs mer
Thermo Scientific™ MacConkey Buljong Lila (Torkad)
Description
Upptäck koliforma organismer i vatten- och mjölkundersökning med Thermo Scientific™ Oxoid™ MacConkey Buljong Lila (Uttorkad). Bromocresol purple indicator i mediet ger mer känsliga och tydliga indikationer på syraproduktion jämfört med neutral röd indikator och är mindre hämmande mot Escherichia coli. Användningen av bromocresol purple motsvarar de alternativa formuleringar som rekommenderas i The Bacteriological Examination of Water Supplies1 och International Standard for Drinking Water2.
MacConkey Broth har länge använts som ett presumtivt medium för detektering av coli-aerogenes organismer. I det ursprungliga mediet användes lackmus som indikator på syraproduktion, men i senare publikationer föreslog MacConkey neutralt rött som ett mer tillfredsställande alternativ. Barn& Allen 1 visade att vissa prover av neutralt rött utövade en hämmande effekt på tillväxten av Escherichia coli i detta medium.
Bromokresollila är mindre hämmande, och färgändringen från lila till gul ger en mer känslig och bestämd indikation på syrabildning; därför används denna indikator i MacConkey Broth Purple.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Spécification
Spécification
| Beskrivning | MacConkey Broth Purple (amerikansk formulering, CM5a) |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Dehydrerade kulturmedier |
| Kvantitet | 500 g |
| Avkastning | För 12,5L medium |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.