Läs mer
Macelignan, MedChemExpress
Produktkod. 16488848
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16488848 10 mg -
16401298 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16488848 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0064
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Macelignan ((+)-Anwulignan; Anwuligan) is an orally active lignan isolated from Myristica fragrans. Macelignan possesses many pharmacological activities, including anti-inflammatory, anti-cancer, anti-diabetes, and neuroprotective activities.
Macelignan ((+)-Anwulignan
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Macelignan
CAS 107534-93-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H24O4
Kvantitet 10 mg
Synonym (+)-Anwulignan Anwuligan
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (304.51 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=CC=C(C[C@H](C)[C@H](C)CC2=CC=C(OCO3)C3=C2)C=C1OC
Molekylvikt (g/mol) 328.4
Formel vikt 328.4
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration