Läs mer
MACF1 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Produktkod. 18619235 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18619235 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18619235 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP236528B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
MACF1 Polyclonal antibody specifically detects MACF1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen MACF1
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Biotin
Utspädning Western Blot
Formulering PBS
Gene Alias microtubule-actin crosslinking factor 1
Värd art Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1975 to 2025 of human Microtubule-Actin Crosslinking Factor 1 using the numbering given in entry NP_036222.3.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Cycle and Replication
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23499
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG