Läs mer
mAChR-IN-1 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
mAChR-IN-1 hydrochloride is a potent muscarinic cholinergic receptor (mAChR) antagonist, with an IC50 of 17 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | mAChR-IN-1 hydrochloride |
| CAS | 119391-73-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H26ClIN2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 65 mg/mL (123.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.91 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | O=C(C(C1CCN(CC2=CC=C(I)C=C2)CC1)(C3=CC=CC=C3)CC4)NC4=O.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 524.82 |
| Formel vikt | 524.82 |
| Visa mer |