Läs mer
Macitentan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Macitentan |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20Br2N6O4S/c1-2-7-26-32(28,29)27-17-16(13-3-5-14(20)6-4-13)18(25-12-24-17)30-8-9-31-19-22-10-15(21)11-23-19/h3-6,10-12,26H,2,7-9H2,1H3,(H,24,25,27) |
| Formel vikt | 585.9633 |