Läs mer
Macozinone, MedChemExpress
Beskrivning
Macozinone (PBTZ169) is a bactericidal benzothiazinone and a potent DprE1 (decaprenylphosphoryl-β-d-ribose 2′-oxidase) inhibitor. Macozinone inhibits the essential flavoprotein DprE1 by forming a covalent bond with the active-site Cys387 residue. Macozinone has antituberculosis effect.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Macozinone |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1377239-83-2 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H23F3N4O3S |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | PBTZ169 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 6.4 mg/mL (14.02 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |