Läs mer
Hellma Makrocell 110-QS, kvartsglas SUPRASIL
Produktkod. 10748141
Change view
Banans längd:
10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Banans längd Förpackningsstorlek
10748141 10 mm Varje
1 options
Produktkod. 10748141 Leverantör Hellma Leverantörsnummer 1101040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2770.00 SEK
    2088.70 SEK / Paket med 1
    Save 681.30 SEK
    24% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Volym: 3500 μl
Specifications
Kapacitet (metrisk) 3500 μl
Stängningsmaterial PTFE
Stängningsfärg Vitt
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 200 till 2500 nm