Läs mer
Hellma™ Precisionsmakrocellskyvetter med lock
Produktkod. 10484871
Change view
Banans längd:
10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Banans längd Förpackningsstorlek
10484871 10 mm Varje
12711685 10 mm Varje
12791675 10 mm Varje
12761675 10 mm Varje
11776284 10 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10484871 Leverantör Hellma™ Leverantörsnummer 6030UV10531
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00 SEK
    939.20 SEK / Paket med 1
    Save 75.80 SEK
    7% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Hellma™ Precision Macro Cell Cuvettes provide optically excellent transparency.
  • Med platt PTFE lock
  • Våglängd på 360 till 2500nm
  • Tillverkad av optiskt glas
Specifikationer
Typ Makrocell
Kapacitet (metrisk) 3.5 mL
Material Kvarts
Inkluderar Kyvett med PTFE lock
Kvantitet 1 förpackning
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 260 till 2500 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
För användning med (utrustning) Spectro fotomätare
Bredd (metrisk) 12.5 mm
För användning med (applikation) Spektroskopi
Form Rektangel