Läs mer
Hellma™ Precisionsmakrocellskyvetter med lock
Produktkod. 12711685
Banans längd:
10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 12711685
Brand: Hellma™ 60304010E
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Hellma™ Precision Macro Cell Cuvettes provide optically excellent transparency.
  • With flat lid
  • Wavelength of 360 to 2500nm
  • Manufactured from optical glass
Specifikationer
Typ Macro Cell
Kapacitet (metrisk) 3.5 mL
Material Optical Glass
Kvantitet 1 Pack
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 360 to 2500 nm
För användning med (utrustning) Spectrophotometer
För användning med (applikation) Spectroscopy
Form Rectangle