Läs mer
Hellma™ Precisionsmakrocellskyvetter med lock
Banans längd:
10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- With flat lid
- Wavelength of 360 to 2500nm
- Manufactured from optical glass
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Macro Cell |
| Kapacitet (metrisk) | 3.5 mL |
| Material | Optical Glass |
| Kvantitet | 1 Pack |
| Banans längd | 10 mm |
| Våglängdsområde | 360 to 2500 nm |
| För användning med (utrustning) | Spectrophotometer |
| För användning med (applikation) | Spectroscopy |
| Form | Rectangle |