Läs mer
Hellma™ Makrocuvette-absorptionscell
Produktkod. 10518691
Change view
Kapacitet (metrisk):
3500μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10518691 3500μ L Varje
1 options
Produktkod. 10518691 Leverantör Hellma™ Leverantörsnummer 1001040
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av kvartskisel. Hellma™ Macro cuvette Absorption Cell erbjuder fotometri med två fönster, en banlängd på 10 mm och levereras komplett med lock.
För användning med fotometrisk analys.
  • 10 mm ljusbana
  • 2 fönster
  • Materialkod: QS, Quartz Silica
  • 12,5 x 12,5 x 45 mm (B x D x H)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3500μ L
Material Kvarts kiseldioxid
Banans längd 10 mm
Höjd (metrisk) 45 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm
För användning med (applikation) Fotometrisk analys