Läs mer
Hellma Makrokyvett, 100-OS
Produktkod. 10140251
Change view
Banans längd:
2 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Banans längd Förpackningsstorlek
10140251 2 mm Varje
1 options
Produktkod. 10140251 Leverantör Hellma Leverantörsnummer 100220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1085.00 SEK
    1007.08 SEK / Paket med 1
    Save 77.92 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 12-11-2026
Speciell optisk glaskyvett för absorptionsmätning, synligt område, med glaslock.
  • Makrocelltyp
  • Speciell optisk glaskonstruktion
  • Absorptionsmätning av synligt område
  • Glaslock
Specifica
Kapacitet (metrisk) 700μ L
Material Speciellt optiskt glas
Stängningsmaterial Glas
Bredd (metrisk) Interiör 9.5 mm
Tjocklek (metrisk) Bastjocklek: 1,5 mm
Inkluderar Glaslock
Kvantitet 1/Pk
Banans längd 2 mm
Våglängdsområde 320 till 2500 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.