Läs mer
Hellma Makrokyvett, 100-QS kvarts
Produktkod. 15188454
Change view
Banans längd:
5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Banans längd Förpackningsstorlek
15188454 5 mm Varje
1 options
Produktkod. 15188454 Leverantör Hellma Leverantörsnummer 100540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1665.72 SEK
    1446.63 SEK / Paket med 1
    Save 219.09 SEK
    13% Av
I lager
Mycket ren Suprasil™ Kvartsglaskyvett med PTFE lock.
  • Hög ren syntetisk kvartskonstruktion av kvarts
  • UV/VIS-intervall
  • PTFE lock ingår
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1750μ L
Material Kvarts Suprasil
Stängningsmaterial PTFE
Bredd (metrisk) Interiör 9.5 mm
Tjocklek (metrisk) Bottentjocklek: 1,5 mm
Inkluderar PTFE LOCK
Kvantitet 1/Pk
Banans längd 5 mm
Våglängdsområde 200 till 2500 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm