Läs mer
Hellma Makrokyvett, 110-QX
Produktkod. 10770723
Change view
Kapacitet (metrisk):
350μ L
1750μ L
Banans längd:
1 mm
5 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Banans längd
10770723 350μ L 1 mm
10721431 1750μ L 5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10770723 Leverantör Hellma Leverantörsnummer 110146
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2876.71 SEK
    2570.55 SEK / Paket med 1
    Save 306.16 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrent kvartsglaskyvett med PTFE-propp.
  • Kvartskonstruktion med hög renhet
  • UV/VIS/NIR-sortiment
  • PTFE-propp ingår
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 350μ L
Material Kvartsglas
Stängningsmaterial PTFE
Bredd (metrisk) Interiör 9.5 mm
Tjocklek (metrisk) Bastjocklek: 1,5 mm
Inkluderar PTFE-stoppare
Kvantitet 1/Pk
Banans längd 1 mm
Våglängdsområde 200 till 3500 nm
Höjd (metrisk) 52 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm